Fortfahren mit
MABC667
Anti-GPC3-Antikörper, Klon 9C2
ascites fluid, clone 9C2, from mouse
Synonym(e):
SGB, DGSX, MXR7, SDYS, SGBS, OCI-5, SGBS1, GTR2-2, Glypican-3, Intestinal protein OCI-5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 466.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9C2, monoclonal
Application:
FACS, IF, IHC, WB
Citations:
2
CHF 466.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
9C2, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GPC3(2719)
General description
Glypikan-3 oder GTR2-2 ist das Proteinprodukt des Gens GPC3. Es ist ein Glykoprotein-haltiges Zelloberflächen-Heparinsulfat, das wichtige Rolle bei der Modulation des Wachstums und der Entwicklung von mesodermalen Geweben und Organen sowie bei verschiedenen Krebsarten spielt. Zu seinen vielen bekannten Funktionen gehört die Regulierung der Dipeptidyl-Peptidase DPP4 (CD26). DPP4 spielt eine wichtige Rolle im Glucosestoffwechsel durch seine Wirkung auf Inkretin- und GLP-1-Hormone. Außerdem ist DPP4 ein Krebsmarker und dient vermutlich als Krebsunterdrücker. Glypikan-3 (GPC3) fungiert als Regulator von DPP4 und ist an allen Bereichen beteiligt: von der Glucose- und Blutzucker-Regulierung bis hin zum Tumorwachstum. Am stärksten wird Glypikan-3 (GPC3) in Lunge, Leber und Nieren exprimiert. Typischerweise findet sich dabei die sezernierte Form „sezerniertes Glyphen-3“ im extrazellulären Raum, die als Spaltprodukt durch die Wirkung einer Konvertase entsteht. GPC3-Defekte führen zum Simpson-Golabi-Behmel-Syndrom Typ 1 (SGBS1) (auch bezeichnet als Simpson-Dysmorphie-Syndrom [SDYS]). Diese Erkrankung ist durch ein vor- und postnatales Überwachstum (Gigantismus) mit viszeralen und skelettalen Anomalien charakterisiert. Der monoklonale Anti-GPC3-Maus-Antikörper (Klon 9C2) von EMD Millipore wurde im Western Blotting auf rekombinante humane Protein-, humane HepG2-, HEK293-, Jurkat- und SK-N-SH-Zelllinien-Lysate sowie auf Ratten-PC-12- und Maus-Leber-Zelllysate getestet. Darüber hinaus wurde der Klon erfolgreich in der Immunhistochemie bei Paraffin-eingebetteten Leber- und Brustkrebsgeweben des Menschen sowie in der Immunfluoreszenz und Immunzytochemie bei in Kultur vorliegenden humanen HeLa-Zellen eingesetzt. Der Klon wurde auch erfolgreich mittels Durchflusszytometrie bei humanen Zellen und mittels ELISA gegen das rekombinante Antigen getestet.
~66 kDa gemessen. In manchen Lysaten können nicht charakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Aufgereinigtes rekombinantes Fragment von in E. Coli exprimiertem humanem GPC3.
Application
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:100-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde GPC3 in humanen Leber- und Nierengeweben nachgewiesen.
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer 1:200–1000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde GPC3 in HeLa-Zellen nachgewiesen.
Durchflusszytometrie-Analyse: Mit einer 1:200–400-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde GPC3 in Jurkat-Zellen nachgewiesen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Weisen Sie Glypikan mittels dieses monoklonalen Maus-Antikörpers (Anti-GPC3-Antikörper, Klon 9C2) nach, der für die Verwendung in Western Blotting, Immunfluoreszenz, IHC und Durchflusszytometrie validiert wurde.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper in PBS mit bis zu 0,1 % Natriumazid
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Leber-, HepG2-, HEK293-, Jurkat-, SK-N-SH-, PC-12- und F9-Zelllysaten der Maus.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:500–2000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde GPC3 in Mäuseleber-, HepG2-, HEK293-, Jurkat-, SK-N-SH-, PC-12- und F9-Zelllysaten nachgewiesen.
Kontrolle
Leber-, HepG2-, HEK293-, Jurkat-, SK-N-SH-, PC-12- und F9-Zelllysate der Maus
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1402788SAB2108511WH0002262M1
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, horse, dog, rabbit, bovine, guinea pig, rat, human
species reactivity
human
clone
9C2, monoclonal
clone
2C12, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1C9, monoclonal
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... GPC3(2719)
Gene Information
human ... GPC3(2719)
Gene Information
human ... GPC3(2719)
Gene Information
human ... GPC5(2262)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABC66704053252918056