Fortfahren mit
EZHPYYT
Human PYY ELISA Kit
measures and quantifies total PYY levels in 20 μL serum or plasma
Synonym(e):
PYY ELISA-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Input:
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Species reactivity:
human
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
ELISA für menschliches PYY (gesamt), This Human PYY (Total) ELISA is used to measure & quantify PYY (Total) levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Quality Segment
species reactivity
human
packaging
kit of 1 × 96 wells
parameter
20 μL sample volume (4hr assay)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
research use
assay range
accuracy: 83.3-88.9%
(Serum), accuracy: 95.9-102.5%
(Plasma), linearity: 94-99%
(plasma), linearity: 97-105%
(serum), sensitivity: 1.4 pg/mL, standard curve range: 10-2,000 pg/mL, inter-assay cv: 3.7-16.5%
intra-assay cv: 0.9-5.8%
(Plasma), inter-assay cv: 6.1-6.9%
intra-assay cv: 1.5-2.7%
(Serum)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Peptid YY (PYY) ist ein Hormon, das vom unteren Gastrointestinaltrakt freigesetzt wird und dessen zirkulierende Werte nach den Mahlzeiten in direktem Verhältnis zum Kaloriengehalt ansteigen. Es ist eines der wichtigsten physiologischen Signale zur Appetitzügelung und Reduzierung der Nahrungsaufnahme. Weitere Funktionen des PYY sind Hemmung der Magensäuresekretion, der gastrointestinalen Motilität und des Pankreas-Enzym-Outputs.
Application
3-Stunden-Assay unter Verwendung einer Probengröße von 20 µL ~ Raumtemperatur
Forschungskategorie
Metabolismus
Forschungsunterkategorie
Fettleibigkeit
Stoffwechselerkrankungen
Zur Entdeckung/Quantifizierung von: PYY (insgesamt)
Biochem/physiol Actions
Menschliches PYY 3–36 100 % ~ menschliches PYY 1–36 104 % ~ menschliches [Leu31,Pro34] PYY 138 % ~ menschliches [Pro34] PYY 158 % ~ PPY von Schwein, Hund, Ratte oder Maus nicht nachweisbar
Disclaimer
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EZHGIPEZRMGIPEZRGRT
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
mouse, rat
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
input
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
input
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
assay range
accuracy: 83.3-88.9%
(Serum), linearity: 94-99%
(plasma), sensitivity: 1.4 pg/mL, inter-assay cv: 3.7-16.5%
intra-assay cv: 0.9-5.8%
(Plasma), accuracy: 95.9-102.5%
(Plasma), standard curve range: 10-2,000 pg/mL, inter-assay cv: 6.1-6.9%
intra-assay cv: 1.5-2.7%
(Serum), linearity: 97-105%
(serum)
assay range
accuracy: 86.7%, linearity: 99.9%, sensitivity: 8.2 pg/mL, standard curve range: 8.2-2000 pg/mL
assay range
accuracy: 104.2%, linearity: 100.8%, sensitivity: 8.2 pg/mL, standard curve range: 8.2-2000 pg/mL
assay range
accuracy: 80-103%
(Serum: Active Ghrelin), accuracy: 86-102%
(Plasma: Active Ghrelin), accuracy: 92-103%
(Serum: Des-octanoyl Ghrelin), accuracy: 95-107%
(Plasma: Des-octanoyl Ghrelin), inter-assay cv: 1.8-4.5%
intra-assay cv: 0.7-1.3%
(Serum), inter-assay cv: 2.0-3.2%
intra-assay cv: 1.1-1.7%
(Plasma)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
UniProt accession no.
P10082
UniProt accession no.
P04899
UniProt accession no.
P48756, Q06145
UniProt accession no.
Q9EQX0 (mouse), Q9QYH7 (rat), Q9UBU3
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EZHPYYT66K04053252362958
EZHPYYT-66BK04053252437007