Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Assay:
95%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Ethyl Alcohol, 95% denatured, special
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
composition
ethanol, 84.0-86.0% , ethyl acetate, 4-5% , methanol, 3-4% , water, 7-10%
color
APHA: ≤20
transition temp
flash point 11.7 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
EX0282-8 is packaged in poly coated glass bottles
Analysis Note
Assay (Ethanol): 84.0-86.0%
Assay (Ethyl acetate): 4-5%
Assay (Methanol): 3-4%
Assay (Water): 7-10%
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Assay (Ethyl acetate): 4-5%
Assay (Methanol): 3-4%
Assay (Water): 7-10%
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl Alcohol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.1 °F
flash_point_c
11.7 °C