Fortfahren mit
EI8
Leupeptin
lyophilized powder, protease inhibitor, Chemicon®
Synonym(e):
N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-argininal, Ac-Leu-Leu-Arg-H, Acetyl-L-leucyl-L-leucylargininal, Leupeptin Hemisulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Quality level:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Leupeptin,
manufacturer/tradename
Chemicon®
Quality Level
shipped in
dry ice
General description
Leupeptin ist eine wasserlösliche und zellpermeable organische Verbindung.[1] Es wird von verschiedenen Spezies von Actinomyceten und mehreren anderen Pilzfamilien produziert.[2]
Application
Leupeptin wurde als Proteaseinhibitorzusatz in Zelllysepuffer zur Probenvorbereitung verwendet.[3][4][5]
Biochem/physiol Actions
Leupeptin wirkt als lysosomaler Protease- und Kalpain-Inhibitor (serin- und cysteinartige Protease).[6][1] Es kann verwendet werden, um den durch eine übermäßige Kalpain-Aktivierung ausgelösten Zelltod zu verringern. Leupeptin bietet einen signifikanten Schutz vor Haarzellschäden, die durch Gentamicin-Ototoxizität verursacht werden.[1] Außerdem beeinträchtigt es den Proteinabbau in denervierten Rattenmuskeln und in den Muskeln von Mäusen mit hereditärer Muskeldystrophie. Leupeptin kann also die Atrophie des Gewebes hemmen.[7]
Physical form
Lyophilisiert.
Preparation Note
Bei -20 ºC ab Empfangsdatum bis zu 18 Monate trocken aufbewahren. Rekonstituiertes Produkt kann in Aliquoten bei -20 ºC bis zu 6 Monate gelagert werden. Wiederholte Auftau- und Gefrierzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L579362070L8511
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Protein Blotting Survival Handbook: Tips and Tricks
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
The structure and activity of leupeptins and related analogs.
K Maeda et al.
The Journal of antibiotics, 24(6), 402-404 (1971-06-01)
P Libby et al.
Science (New York, N.Y.), 199(4328), 534-536 (1978-02-03)
The protease inhibitor leupeptin decreases protein degradation in rat skeletal and cardiac muscle incubated in vitro, while protein synthesis remains unaltered. Leupeptin also lowers protein breakdown in denervated rat muscles and affected muscles from mice with hereditary muscular dystrophy. Leupeptin
Karen Maes et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 175(11), 1134-1138 (2007-03-24)
Controlled mechanical ventilation (CMV) has been shown to result in elevated diaphragmatic proteolysis and atrophy together with diaphragmatic contractile dysfunction. To test whether administration of leupeptin, an inhibitor of lysosomal proteases and calpain, concomitantly with 24 hours of CMV, would
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EI804053252741524