Fortfahren mit
ECM508
QCM Chemotaxis-Zellmigrationsassay, 24-Well (8 µm), kolorimetrisch
The QCM 24-well Migration Assay is ideal for the study of chemotaxis cell migration. The assay uses a 24-well plate with an 8 micron pore size, with colorimetric detection.
Synonym(e):
cell migration assay, colorimetric chemotaxis assay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Der CHEMICON QCM 24-Well-Migrationsassay eignet sich hervorragend für die Untersuchung der Chemotaxis-Zellmigration. Jedes Chemicon Zellmigrations-Assay-Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Beurteilung von 24 Proben. Dieser Assay erweist sich aufgrund seiner quantitativen Eigenschaften beim Screening von pharmakologischen Wirkstoffen als besonders nützlich.
Der CHEMICON QCM 24-Well-Migrationsassay ist nur für Forschungszwecke und nicht für diagnostische Anwendungen vorgesehen.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Packaging
24 Wells
Preparation Note
Die Kit-Materialien bis zum Verfallsdatum bei 2 - 8 °C aufbewahren. Nicht einfrieren.
Other Notes
Sterile Zellmigrationsplatte mit 24 Wells: (Artikel-Nr. 90333) Zwei 24-Well-Platten mit 12 Einsätzen pro Platte (insgesamt 24 Einsätze/Kit).
Zellfarbstoff: (Artikel-Nr. 90144) Eine 20-ml-Flasche.
Extraktionspuffer: (Artikel-Nr. 90145) Eine 20-ml-Flasche.
Wattestäbchen: (Artikel-Nr. 10202) je 50 Stück.
Pinzette: (Artikel-Nr. 10203) je eine.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ECM509ECM512ECM515
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
detection method
colorimetric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"The successful, reliable culture of epithelial cells is critical for many areas of research, including dermatology, respiratory research, and cancer research. Because the breakdown of control mechanisms in epithelial cells is a frequent contributor to cancer progression and metastasis, epithelial cell culture is particularly important for cancer research. EpiGRO™ media formulations are optimized to provide better viability, proliferation rates, morphology and culture stability than other commercially available options. The media are provided in unique, light-blocking, temperature-monitored packaging to ensure stability and protect the media from damage by light, contamination, and excessive heat. The media do not require or contain any antimicrobials or phenol red. These components can cause cell stress and influence experimental results by masking the true performance or health of the cell culture. Phenol red acts like an estrogen and may stimulate growth independently of experimental variables. "
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ECM50804053252282065