Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
material
PVDF , plain filter, white filter
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
parameter
>5 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp.
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
125 μm , typical
gravimetric extractables
≤0.5%
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size, 70 % porosity
bubble point
≥45.0 psi, air with water at 23 °C
General description
Unsere geladene hydrophile Durapore-Membran (CCGL) weist eine positive Nettoladung auf, sodass die Membranscheibe negativ geladene Partikel, die kleiner als die angegebene Porengröße der Scheibe sind, von der flüssigen Lösung trennen kann.
Application
Other Notes
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
- Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
- Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) gefiltert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden.
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Durapore®, Millipore | manufacturer/tradename Durapore®, Millipore | manufacturer/tradename Durapore®, Millipore | manufacturer/tradename Durapore®, Millipore |
| parameter 85 °C max. temp., >5 mL/min-cm2 water flow rate | parameter >1 mL/min-cm2 water flow rate, 2 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp. | parameter >1 mL/min-cm2 water flow rate, 2 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp. | parameter >1 mL/min-cm2 water flow rate, 2 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp. |
| pore size 0.22 μm pore size, 70 % porosity | pore size 0.22 μm pore size, 70 % porosity | pore size 0.22 μm pore size, 75 % porosity | pore size 0.22 μm pore size, 70 % porosity |
| material PVDF , white filter, plain filter | material PVDF membrane, plain filter, white filter | material PVDF membrane, plain filter, white filter | material PVDF membrane, plain filter, white filter |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
| filter diam. 90 mm | filter diam. 13 mm | filter diam. - | filter diam. 142 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PVDF-Membranfilter, Porengröße 0,22 μm
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CCGL09025 | 04053252323553 |