Merck
GVWP01300
Millipore
Durapore® Membranfilter, 0,22 µm
Durapore®, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonym(e):
PVDF-Membranfilter, Porengröße 0,22 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Millipore
Parameter
>1 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Durchmesser
13 mm
Filterdurchm.
13 mm
Dicke
125 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Brechungsindex
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
70 % porosity
Kapazität
4 μg/cm2 binding capacity (protein)
Blasenpunkt
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Durapore®-Membranen bieten hohe Durchflussgeschwindigkeiten und hohen Durchsatz, einen geringen Anteil an extrahierbaren Substanzen und eine weitläufige chemische Kompatibilität. Hydrophile Durapore-Membranen binden wesentlich weniger Protein als Nylon-, Nitrocellulose- oder PTFE-Membranen.
Eigenschaften & Vorteile
- In verschiedenen Porengrößen (sowohl in hydrophilen als auch hydrophoben Varianten) für bedarfsgerechte Anwendungen erhältlich
- Durapore-Membranfilter bieten eine sehr geringe Proteinbindung zur Minimierung der Wechselwirkungen mit der Probe und zur Maximierung der Ausbeute
Filtercode: GVWP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Anwendung
Sterilfiltration biologischer Lösungen
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Retention oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefe, wirksam. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) filtriert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Benjamin Rémy et al.
Frontiers in microbiology, 11, 762-762 (2020-05-12)
The human opportunistic pathogen Pseudomonas aeruginosa orchestrates the expression of many genes in a cell density-dependent manner by using quorum sensing (QS). Two acyl-homoserine lactones (AHLs) are involved in QS circuits and contribute to the regulation of virulence factors production