CC174
Liver dECM Gel Hydrogel Kit
Synonym(e):
Liver dECM Gel Hydrogel Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Porcine
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Wachstumsmodus
N/A
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Artikel
Comparison of decellularized extracellular matrix (dECM) hydrogels to Matrigel® matrices for predictive 3D cell culture models
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)