Fortfahren mit
CC10
GM6001 MMP-Hemmer
The GM6001 MMP Inhibitor controls the biological activity of MMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonym(e):
GM6001-Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL in DMSO, 2.5 mM in DMSO
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Spezifität: GM6001 MMP-Inhibitor, auch bekannt unter den Bezeichnungen Ilomastat oder N-[(2R)-2-(Hydroxamidcarbonylmethyl)-4-methylpentanoyl]-L-tryptophan-methylamid, wirkt stark hemmend auf Kollagenasen. Molekulargewicht 388,47
Folgende Ki-Werte werden berichtet (siehe Galardy):·
Humanes MMP-1 (Fibroblasten-Kollagenase): 0,4 nM·
Humanes MMP-3 (Stromelysin): 27 nM·
Humanes MMP-2 (Gelatinase, 72 kDa): 0,5 nM·
Humanes MMP-8 (Neutrophilen-Kollagenase): 0,1 nM·
Humanes MMP-9 (Gelatinase, 92 kDa): 0,2 nM
Die typische Arbeitsverdünnung für die Verwendung mit Kulturzellen ist 10–25 μM. GM6001 wird aus wässrigen Lösungen über 100 μM ausgefällt. Für wässrige Verdünnungen sollten Puffer mit geringem Salzgehalt verwendet werden, um ein Ausfällen von GM6001 aus der Lösung zu verhindern. (Empfohlener Verdünnungspuffer: 50 mM Tris, pH 7,5, 150 mM NaCl und 20 mM CaCl2.2H20.) Es wird empfohlen, die GM6001-Konzentration in wässrigen Arbeitslösungen beim Verdünnen zu bestimmen und vor jeder Verwendung zu bestätigen. Zusätzliche Anwendungsinformationen:
Verwendung in vivo
Die typische Dosierung von GM6001 bei Tieren ist 50–100 mg/kg Körpergewicht. Es wird in der Regel täglich oder alle zwei Tage intraperitoneal verabreicht. Es wird davon ausgegangen, dass es die Blut-Hirn-Schranke überwindet, da seine Wirksamkeit in MS-Modellen in Studien gezeigt wurde.
Bei einer intravenösen Verabreichung beträgt die Halbwertszeit in Tieren ca. eine Stunde; auf diesem Weg müsste es also relativ häufig verabreicht werden. Daher wird die intraperitoneale Verabreichung des Wirkstoffs als Suspension in Wasser oder Kochsalzlösung bevorzugt. Die Halbwertszeit ändert sich hierdurch nicht; dennoch muss die Verabreichung nicht so häufig erfolgen, da es sich langsam im System des Tieres auflöst. Eine neue Dosis muss etwa alle zwei Tage gegeben werden. Eine weitere Möglichkeit ist die subkutane Verabreichung als Suspension in Kochsalzlösung. Der Wirkstoff wird ausgefällt und verbleibt als Masse im Gewebe, tritt aber überraschenderweise in das System des Tiers über und ist dort wirksam.
Löslichkeit
Löslich bis zu einer Konzentration von mindestens 400 mg/ml in DMSO. Es kann dann in Wasser verdünnt werden und muss sehr rasch gemischt werden, um ein Ausfällen zu vermeiden.
Stabilität
GM6001 in DMSO oder Wasser mit einer Konzentration von 1 mM (vorzugsweise 0,1 mM) zersetzt sich bei 4 °C mit einer Rate von 1 % pro Monat. Bei 37 °C wird dies auf 1 % pro Tag gesteigert. Bei -20 °C ist es relativ und als Feststoff äußerst stabil.
Als Verdünnungsmittel werden Puffer mit geringem Salzgehalt empfohlen, um die Ausfällung zu verringern. Verdünnte Lösungen dürfen nicht eingefroren werden.
Die Konzentration der Stammlösung sollte mittels Absorbanz bei 280 nm regelmäßig bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Inhibitortyp: Protease-Inhibitoren
Zielprotein: Interstitielle Kollagenase
Physical form
Wird mit einer Konzentration von 1 mg/ml (2,5 mM) in DMSO geliefert.
Preparation Note
In DMSO gefroren bei -20 °C bis zu 12 Monate haltbar. Nach der Verdünnung in wässrige Lösungen nicht aufbewahren.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CC1100364205444225
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
powder
form
solid
form
solid
NCBI accession no.
NM_002421.2
NCBI accession no.
NM_002421.2
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
UniProt accession no.
P03956, P08254, P08253, P22894
UniProt accession no.
P03956, P08253, P08254, P22894
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
concentration
1 mg/mL in DMSO, 2.5 mM in DMSO
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - (refers to pure substance)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ji Yoon Park et al.
Journal of biochemistry, 151(3), 291-298 (2011-12-16)
Screening of matrix metalloproteinase (MMP)-14 substrates in human plasma using a proteomics approach previously identified apolipoprotein A-IV (apoA-IV) as a novel substrate for MMP-14. Here, we show that among the tested MMPs, purified apoA-IV is most susceptible to cleavage by
Low molecular weight inhibitors in corneal ulceration.
R E Galardy et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 732, 315-323 (1994-09-06)
Matthias P Lutolf et al.
Nature biotechnology, 21(5), 513-518 (2003-04-22)
We have engineered synthetic poly(ethylene glycol) (PEG)-based hydrogels as cell-ingrowth matrices for in situ bone regeneration. These networks contain a combination of pendant oligopeptide ligands for cell adhesion (RGDSP) and substrates for matrix metalloproteinase (MMP) as linkers between PEG chains.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CC101004053252731969
CC100004053252336256