Wichtige Dokumente
444225
Sigma-Aldrich
MMP-3-Inhibitor II
The MMP-3 Inhibitor II, also referenced under CAS 161314-17-6, controls the biological activity of MMP-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
MMP-3-Inhibitor II, N-Isobutyl-N-(4-methoxyphenylsulfonyl)-glycylhydroxamsäure, NNGH
Größe auswählen
5 MG
CHF 129.00
CHF 129.00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 129.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H20N2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 129.00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 30 mg/mL
ethanol: 8 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(N(CC(C)C)CC(=O)NO)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C13H20N2O5S/c1-10(2)8-15(9-13(16)14-17)21(18,19)12-6-4-11(20-3)5-7-12/h4-7,10,17H,8-9H2,1-3H3,(H,14,16)
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter und zellpermeabler Inhibitor der menschlichen MMP-3 (Ki = 130 nM).
Ein zellpermeabler, potenter Inhibitor der menschlichen MMP-3 (Stromelysin; Ki = 130 nM).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
menschliches MMP-3
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel Ki: 130 nM gegen menschliche MMP-3
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Kato, N., et al. 2002. Genome Informatics13, 272.
MacPherson, L.J., et al. 1997. J. Med. Chem. 40, 2525.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Angelika K Lemke et al.
Cell and tissue research, 340(1), 179-188 (2010-03-11)
Pro-inflammatory cytokines induce meniscal matrix degradation and inhibition of endogenous repair mechanisms, but the pathogenic mechanisms behind this are mostly unknown. Therefore, we investigated details of interleukin-1 (IL-1alpha)-induced aggrecan turnover in mature meniscal tissue explants. Fibro-cartilagenous disks (3 mm diameter
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.