Fortfahren mit
AP308A
Anti-Maus-IgG-Antikörper der Ziege, (H+L) alkalisches Phosphatase-Konjugat
1 mg/mL, Chemicon®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 361.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
5
CHF 361.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Das Reagenz ist ein affinitätsaufgereinigter Antikörper der Ziege. Der aufgereinigte Antikörper ist an alkalische Phosphatase konjugiert und in Puffer stabilisiert.
Immunglobulin G (IgG) ist eines der am reichlichsten vorhandenem Proteine in Humanserum mit Normalwerten von 8–17 mg/ml im Blut von Erwachsenen. IgG spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Mikroorganismen, und die Moleküle werden im Rahmen unserer adaptiven Immunantwort von B-Lymphozyten gebildet. Das IgG-Molekül hat zwei eigenständige Funktionen: das Binden des Pathogens, das die Reaktion ausgelöst hat, und das Rekrutieren anderer Zellen und Moleküle für die Zerstörung des Antigens. Die Variabilität des IgG-Pools entsteht durch somatische Rekombination und die Anzahl von Spezifitäten in einer Person zu einem gegebenen Zeitpunkt wird auf 1011 Varianten geschätzt.
Application
Dieser Anti-Maus-IgG-Antikörper der Ziege, (H+L) alkalisches Phosphatase-Konjugat, ist für den Einsatz in ELISA und WB zum Nachweis von Maus-IgG validiert.
ELISA: 1:3.000 (1, 2)
Immunhistochemie/Immunzytochemie: 1:200–1:500 (3, 4)
Western-Blot, chromogen: 1:200–1:500 (1, 2)
Western-Blot, chemilumineszent: 1:2.000–1:5.000 (1)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Biochem/physiol Actions
Spezifisch für Maus-IgG, schwere und leichte Kette. Die Kreuzreaktivität von Anti-Maus-IgG-Antikörpern wird in einem ELISA getestet. Minimale Kreuzreaktivität mit humanem IgG.
Physical form
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Der unverdünnte Antikörper ist bei 2–80 °C 12 Monate stabil. Nicht in verdünnter Form aufbewahren. NICHT EINFRIEREN.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP503AAP124AAP181P
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AP308A08436037123733