Fortfahren mit
AP124A
Anti-Maus-IgG-Antikörper der Ziege, Konjugat mit alkalischer Phosphatase
Chemicon®, from goat
Synonym(e):
Anti-Maus-IgG (Ziege), Anti-Maus-IgG alkalische Phosphatase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 279.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
15
CHF 279.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunglobulin G (IgG) ist eines der am reichlichsten vorhandenem Proteine in Humanserum mit Normalwerten von 8–17 mg/ml im Blut von Erwachsenen. IgG spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Mikroorganismen, und die Moleküle werden im Rahmen unserer adaptiven Immunantwort von B-Lymphozyten gebildet. Das IgG-Molekül hat zwei eigenständige Funktionen: das Binden des Pathogens, das die Reaktion ausgelöst hat, und das Rekrutieren anderer Zellen und Moleküle für die Zerstörung des Antigens. Die Variabilität des IgG-Pools entsteht durch somatische Rekombination und die Anzahl von Spezifitäten in einer Person zu einem gegebenen Zeitpunkt wird auf 1011 Varianten geschätzt.
Mit alkalischer Phosphatase konjugiertes affinitätsgereinigtes Anti-Maus-IgG (H+L) der Ziege
Application
Anti-Maus-IgG-Antikörper der Ziege, Konjugat mit alkalischer Phosphatase, ist ein Antikörper gegen Maus-IgG zur Verwendung in ELISA und WB.
EIA und Western Blot: 1:5.000–1:50.000.
Immunhistochemie: 1:1.000–1:2.000.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Biochem/physiol Actions
Spezifisch für Maus-IgG, Schwer- und Leichtkette.
Physical form
Immunaffinitätsgereinigt
Lyophilisiert. Puffer = 0,01 M Tris-HCl, 0,25 M NaCl, pH-Wert 8,0 mit
15 mg/ml BSA, und 0,05 % Natriumazid.
REKONSTITUTION:
Mit sterilem destilliertem Wasser auf das auf dem Fläschchenetikett angegebene Volumen rekonstituieren. Das Produkt zentrifugieren, wenn es nach 1–2 Stunden bei Raumtemperatur nicht vollständig klar ist.
Preparation Note
Das Produkt als unverdünnte Flüssigkeit bei 2–8 °C mehrere Wochen lang haltbar. NICHT EINFRIEREN. Nur für:
Other Notes
Ersetzt: AP126A
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP181AP181PAQ127
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
unconjugated
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AP124A08436037124099