Fortfahren mit
ABE332
Anti-phospho-IGF-1R (Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Insulin-like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor I receptor, IGF-I receptor, CD221, Insulin-like growth factor 1 receptor alpha chain, Insulin-like growth factor 1 receptor beta chain
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 377.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, pig
Application:
WB, cell based assay
Citations:
6
CHF 377.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, pig
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
cell based assay: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1161/pTyr1165/pTyr1166)
Gene Information
human ... IGF1R(3480)
General description
Es gibt zwei Arten von IGF-Rezeptoren, die sich nach ihrer relativen Affinität für IGF-1 bzw. IGF-2 richten. Der IGF-1-Rezeptor (IGF-1R) bevorzugt IGF-1 gegenüber IGF-2 und bindet nur schwach Insulin. Der IGF-1-Rezeptor ist ein disulfid-verknüpftes heterotetrameres Transmembranprotein, das aus zwei Alpha- (130 kDa) und zwei Beta-Untereinheiten (95 kDa) besteht. Sowohl die Alpha- als auch Beta-Untereinheiten werden in einer einzigen Rezeptorvorläufer-cDNA kodiert. Der IGF-1-Rezeptor ist also ähnlich aufgebaut wie der Insulinrezeptor. Das Pro-Rezeptor-Polypeptid wird proteolytisch gespaltet und disulfidgebunden, um den reifen heterotetrameren Rezeptor zu erzeugen. Der IGF-1-Rezeptor wird in allen Zelltypen und Geweben stark exprimiert und ist in den meisten bösartigen Geweben stark überexprimiert, wo er als anti-apoptotischer Wirkstoff fungiert, indem er Signalwege vermittelt, die das Überleben der Zellen fördern.
~95 kDa beobachtet. IGF-1R kann in eine Alpha- (Aminosäuren 31–736) und eine Beta-Kette (Aminosäuren 741–1367) des Insulin-ähnlichen Wachstumsfaktor-1-Rezeptors gespalten werden. Von beiden Ketten ist bekannt, dass sie mehrere potenzielle Glykosylierungsstellen enthalten. Die hybriden Insulin-ähnlichen Wachstumsfaktor 1-Rezeptoren im zentralen Nervensystem weisen unterschiedliche Beta-Untereinheiten auf. (Moss, A.M., et al. (1993). Biochem J. 294 (Pt 3): 685-692.)
Immunogen
Epitop: Phosphoryliertes Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166.
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem an Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166 phosphorylierten menschlichen IGF-1R entspricht.
Application
Anti-phospho-IGF-1R (Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166) Antikörper ist ein Antikörper gegen phospho-IGF-1R (Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166) zur Verwendung in Western Blotting, Zellfunktionstests.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Signalübertragung
Forschungsunterkategorie
Insulin/Energiesignalisierung
Insulin/Energiesignalisierung
Western-Blot-Analyse der Peptidhemmung: Eine repräsentative Charge wies IGF-1R in IGF1-behandeltem HEK293-Zelllysat nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt IGF-1R, das an Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166 phosphoryliert ist. Bitte beachten Sie, dass in einigen Quellen die Phosphorylierungsstellen als Tyr1131/Tyr1135/Tyr1136 aufgeführt sind. Der Unterschied in der Aminosäuresequenz ist auf eine 30 Aminosäuren lange Signalkette zurückzuführen, die bei der Proteinverarbeitung entfernt wird.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in IGF1-behandeltem HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:200-Verdünnung dieses Antikörpers wies IGF-1R in IGF1-behandeltem HEK293-Zelllysat nach.
Kontrolle
IGF1 unbehandeltes und behandeltes HEK293-Zell-Lysat
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4501523SAB2101136GR11
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... IGF1R(3480)
Gene Information
human ... IGF1R(3480)
Gene Information
human ... IGF1R(3480)
Gene Information
human ... IGF1R(3480)
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
αIR3, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c