Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 440.00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MFN1(55669)
General description
Durch alternatives Spleißen werden drei Isoformen von Mitofusin-1 mit einem Molekulargewicht von ~42 kDa, ~71 kDa und ~84 kDa produziert. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden mit ~45 kDa, ~48 kDa und ~55 kDa auftreten.
Immunogen
Application
Zellstruktur
Organellen & Zellmarker
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies Mitofusin-1 in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
HeLa-Zelllysat
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL | technique(s) western blot: suitable |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone 3C9, monoclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABC41 | 04053252293771 |