ABC42-M
Anti-Mitofusin-2 (Mfn2) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Mitofusin-2, Transmembrane GTPase MFN2
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MFN2(9927)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Mitofusion-2 (Mfn2) in 10 µg of human heart tissue lysate.
Zielbeschreibung
Mitofusion-2 (Mfn2) exists as 2 isoforms produced by alternative splicing with molecular weights of ~86 kDa and ~50 kDa
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable