Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
40
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Pdcd6Ip(18571)
General description
Programmierter Zelltod 6-interagierendes Protein (UniProt: Q9WU78; auch bekannt als ALG-2-interagierendes Protein 1, ALG-2-interagierendes Protein X, E2F1-induzierbares Protein, Eig2) wird in murinen Spezies durch das Gen Pdcd6ip (auch bekannt als Aip1, Alix) kodiert (Gen-ID: 18571). AIP1 ist ein zytoplasmatisches, ubiquitär exprimiertes Protein der Klasse E VPS, das an der Konzentration und Sortierung von Frachtproteinen des multivesikulären Körpers (MVB) für den Einbau in intralumenale Vesikel (ILV) beteiligt ist, die durch Einstülpung und Abspaltung von der begrenzenden Membran des Endosoms entstehen. AIP1 interagiert mit ALG-2 (apoptosis-linked gene-2), um den Zelltod zu regulieren. Diese Interaktion ist streng kalziumabhängig. AIP1 gilt als wesentlich für die Aufrechterhaltung der Fibroblastenmorphologie und spielt nachweislich eine Rolle bei der Regulierung sowohl der Apoptose als auch der Zellproliferation. Es ist auch bekannt, dass AIP1 zusammen mit SDC1/4 und SDCBP die Exosomen-Biogenese reguliert. AIP1 kann durch den aktivierten Plättchen-Wachstumsfaktor-Rezeptor-beta (PDGFRB) an Tyrosinresten phosphoryliert werden.
~95 kDa beobachtet; 96,02 kDa berechnet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Fragment, das 479 Aminosäuren aus der C-terminalen Hälfte von Maus-AIP1/Alix entspricht.
Application
Erkennen Sie das mit dem programmierten Zelltod 6 interagierende Protein mit diesem polyklonalen Kaninchen-Anti-AIP1/Alix, Best.-Nr. ABC40, das in der Immunzytochemie und im Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Apoptose – Weiteres
Immunzytochemische Analyse: 2,5 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies AIP1/Alix in HeLa- und NIH3T3-Zellen nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Antikörper weist spezifisch AIP1 in Jurkat-Zellen nach. Es reagiert wahrscheinlich mit den Isoformen 1, 2 und 3.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 20 mM Tris-HCl (pH 7,2), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Jurkat-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wies AIP1/Alix in 10 µg Jurkat-Zelllysat nach.
Western-Blot-Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wies AIP1/Alix in 10 µg Jurkat-Zelllysat nach.
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
HeLa-Zelllysat
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Hiruni Harischandra et al.
PLoS neglected tropical diseases, 12(4), e0006438-e0006438 (2018-04-17)
The filarial nematode Brugia malayi is an etiological agent of Lymphatic Filariasis. The capability of B. malayi and other parasitic nematodes to modulate host biology is recognized but the mechanisms by which such manipulation occurs are obscure. An emerging paradigm
Scott W Messenger et al.
The Journal of cell biology, 217(8), 2877-2890 (2018-06-23)
Cancer cells secrete copious amounts of exosomes, and elevated intracellular Ca2+ is critical for tumor progression and metastasis, but the underlying cellular mechanisms are unknown. Munc13-4 is a Ca2+-dependent SNAP receptor- and Rab-binding protein required for Ca2+-dependent membrane fusion. Here
Hiroko Tadokoro et al.
PloS one, 15(4), e0231430-e0231430 (2020-04-11)
Extracellular vesicles (EVs) in the tumor microenvironment facilitate intercellular communication. Cancer cell-derived EVs act as an immunosuppressor by transporting cargos and presenting transmembrane proteins. By contrast, CD8+ cytotoxic T-lymphocytes (CTLs) exert anti-cancer cytotoxicity via the pore-forming protein perforin. Here, we
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABC40 | 04053252414534 |