Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 54.60 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 215.00 | |
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 639.00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
General description
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zum Beladen mit Harzen für die Peptidsynthese
Analysis Note
Aussehen der Substanz (visuell): Körner
Beladung (fotometrischer Nachweis des bei der Behandlung mit DBU/DMF freigesetzten Fmoc-Chromophors): 0,20–0,45 mmol/g
Quellvolumen (in DMF): chargenspezifisches Ergebnis
Gesamtquellvolumen nach Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5,2 ml/g
Gesamtquellvolumen nach Houben Weyl (in DMF): ≥ 5,2 ml/g
Identität (der Substitution): entspricht
Die Polymermatrix ist ein Copolymer (Styrol-1 % DVB) 100–200 Mesh.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokolle
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8551200005 | 04027269114770 |
| 8551201000 | 04027269843373 |
| 8551200001 | 04027269114763 |
| 8551200025 | 04027269114787 |