Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
General description
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zum Beladen von Harzen für die Peptidsynthese
Application
- Second generation amphiphilic poly-lysine dendrons inhibit glioblastoma cell proliferation without toxicity for neurons or astrocytes: In dieser Arbeit wird Rink-Amid-AM-Harz mit einer Ladekapazität von 0,71 mmol/g zur Synthese amphiphiler dendritischer Amide verwendet. (Janiszewska et al., 2016).
- The Role of Phosphoglycans in the Susceptibility of Leishmania mexicana to the Temporin Family of Anti-Microbial Peptides: In dieser Arbeit wird die Peptidsynthese auf Rink-Amid-AM-Harz mit einer Ladekapazität von 0,79 mmol/g beschrieben. (Eggimann et al., 2015).
Analysis Note
Aussehen der Substanz (visuell): Beads-
Beladung (photometrischer Nachweis des bei der Behandlung mit DBU/DMF freigesetzten Fmoc-Chromophors): 0,40–0,80 mmol/g
TNBS-Test: entspricht
Quellvolumen (in DMF): chargenspezifisches Ergebnis
Quellvolumen (in CH₂Cl₂): chargenspezifisches Ergebnis
Gesamt-Quellvolumen nach Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5,2 ml/g
Gesamt-Quellvolumen nach Houben Weyl (in DMF): ≥ 5,1 ml/g
Identität (der Substitution): entspricht
Die Polymermatrix ist ein Copolymer (Styrol-1 % DVB) 200–400 Mesh.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokolle
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8550040250 | 04027269228194 |
| 8550040025 | 04027269109264 |
| 8550049010 | 04027269689063 |
| 8550041000 | 04027269216733 |
| 8550045000 | 04027269695446 |
| 8550040001 | 04027269109240 |
| 8550040005 | 04027269109257 |