Fortfahren mit
8.55001
Rink-Amid-Harz (100–200 Mesh)
Novabiochem®
Synonym(e):
4-(2′,4′-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxy resin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 54.70
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 214.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 639.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352111
CHF 54.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
General description
Ein hervorragender Träger für die Fmoc-SPPS von Peptidamiden. Dieses Harz ist säureempfindlicher als die Harze Rink-Amid-AM und Rink-Amid-MBHA. Eine Spaltung mit hochkonzentriertem TFA kann die Aufspaltung des Linkers verursachen, wobei Nebenprodukte gebildet werden, die mit einfachem Waschen nicht entfernt werden können. Diese Probleme scheinen durch die Verwendung niedriger TFA-Konzentrationen oder durch den Zusatz von Trialkylsilanen zur Spaltungs-Mixtur minimiert zu werden.
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zum Beladen mit Harzen für die Peptidsynthese
Analysis Note
Farbe (visuell): weiß bis blassgelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Beads
Beladung (photometrischer Nachweis des bei der Behandlung mit DBU/DMF freigesetzten Fluorenylmethoxycarbonyl-Chromophors): 0,40–0,80 mmol/g
TNBS-Test: entspricht
Quellvolumen (in DMF): chargenspezifisches Ergebnis
Quellvolumen (in CH₂Cl₂): chargenspezifisches Ergebnis
Gesamt-Quellvolumen nach Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5,2 ml/g
Gesamt-Quellvolumen nach Houben Weyl (in DMF): ≥ 5,2 ml/g
Die Polymermatrix ist ein Copolymer (Styrol-1 % DVB) 100–200 Mesh.
Other Notes
Ersetzt: 01-64-0013
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.550048.551308.55003
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf