Fortfahren mit
8.52012
Fmoc-Lys(Boc)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Lys(Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-t.-Boc-L-lysine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H32N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.54
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
276-256-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160406
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
123-130 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, amine
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)
InChI key
UMRUUWFGLGNQLI-UHFFFAOYSA-N
General description
Hochreine Fmoc-geschützte Aminosäuren für die Forschung und Prozessproduktion von Peptiden, mit sehr geringen Verunreinigungen von Dipeptiden, freien Aminosäuren und Essigsäure. Standardbaustein zur Einführung von Lysin-Aminosäureresten mittels Fmoc-SPPS
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Fmoc-Aminosäuren für die Peptidherstellung
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Fmoc-SPPS
Application
  • Pharmakokinetik von Tizanidin bei muskulärer Spastizität: Eine umfassende Übersicht zu Tizanidin, die seine pharmakologischen Fortschritte und therapeutischen Anwendungen abdeckt und sich dabei insbesondere auf die muskuläre Spastizität konzentriert. Diese Arbeit unterstreicht die Bedeutung von hochreinem Tizanidin-D₄-Hydrochlorid für die Erstellung präziser und reproduzierbarer pharmakokinetischer Profile (Zhu et al., 2024).
  • Stabiles Isotop-markiertes Tizanidin für die Entwicklung bioanalytischer Methoden: Bei der Entwicklung und Validierung bioanalytischer Methoden zur Überwachung von Arzneimittelwechselwirkungen und -metabolismus wird in großem Umfang Tizanidin-D₄-HCl genutzt. Die Isotopenmarkierung hilft bei der genauen Quantifizierung und Identifizierung und erhöht die Zuverlässigkeit pharmakokinetischer und pharmakodynamischer Studien (Chen et al., 2024).
  • Tizanidin-D₄-Hydrochloridlösung für Rezeptorbindungsstudien: Die Anwendung von Tizanidin-D₄ in Rezeptorbindungsstudien wird aus der Forschung abgeleitet, die seine Entzugseffekte und die erforderlichen pharmakologischen Eingriffe untersucht, was auf seinen Nutzen in detaillierten Rezeptorinteraktionsstudien im klinischen Umfeld schließen lässt (Tanimura et al., 2024).
Analysis Note
Farbe (visuell): weiß bis weißlich
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Farbindex (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99,8 % (a/a)
Reinheit (HPLC): ≥ 99,0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Lys(Boc)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Lys(Boc)-Lys(Boc)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Lys-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Gehalt freie Aminosäuren (GC): ≤ 0,2 %
Reinheit (TLC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (TLC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (25 mmol in 50 mL DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 2,0 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 0,5 %
Acetat (IC): ≤ 0,02 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Other Notes
Ersetzt: 04-12-1026
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.521468.520138.52023
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC), ≥98.0% (acidimetric)
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
functional group
Boc, amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
123-130 °C
mp
120-130 °C
mp
105-115 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Lys(Boc)-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
852012050004027269179588
852012500004027269221560
852012010004027269085155
852012901504027269242527
852012102404061841211112
852012100004027269130466
852012200004027269232757
852012025004027269206970
852012400004027269231347
852012902504027269242534
852012002504027269085148