Merck
8.52023
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-L-lysine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Produktbezeichnung
Fmoc-Lys-OH, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+H3]CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C21H24N2O4/c22-12-6-5-11-19(20(24)25)23-21(26)27-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13,22H2,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChIKey
YRKFMPDOFHQWPI-IBGZPJMESA-N
Allgemeine Beschreibung
Nα-Fmoc-protected lysine, with unprotected side chain. Starting material for novel side-chain modified lysine building blocks for Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-1042
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.0 % (a/a)
Reinheit (DC(CMA1)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0110)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Wasser (K. F.): ≤ 2.00 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Purer Fmocs Means Purer Peptides