Fortfahren mit
8.40076
Pentaethylenehexamine
(mixture of isomers) for synthesis
Synonym(e):
Pentaethylenehexamine, 3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 37.30
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 99.70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H28N6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.37
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
223-775-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
CHF 37.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
360 °C
pH
11 (10 g/L in H2O)
mp
-35 °C
transition temp
flash point 175 °C
density
1.003 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCNCCNCCN)CCNCCN
InChI
1S/C10H28N6/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h13-16H,1-12H2
InChI key
LSHROXHEILXKHM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay of N: 33.0 - 35.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
764248292753932353
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
-35 °C
mp
-
mp
-
mp
-
density
1.003 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
pH
11 (10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
840076002504022536571027
840076100004027269980320