Fortfahren mit
8.20176
2-Bromethylammoniumbromid
for synthesis
Synonym(e):
2-Bromethylammoniumbromid, 2-Bromethylaminhydrobromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H7Br2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.89
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
219-924-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
crystals
potency
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
169-176 °C
solubility
>500 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Br-].BrCC[N+H3]
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI key
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Konzepte für eine neue schnelle und einfache HPLC-Methode für die Quantifizierung von Fosfomycin-Trometamol: In dieser Studie wurde 2-Aminoheptan in HPLC-Methoden zur Quantifizierung von Fosfomycin-Trometamol verwendet, was seinen Nutzen in der pharmazeutischen Analyse unterstreicht (M Piponski et al., 2022).
Analysis Note
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99,0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 171 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 176 °C
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
06670912875912859
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
>500 g/L
solubility
water: soluble 84.02 g/L at 28 °C
solubility
-
solubility
-
mp
169-176 °C
mp
170-175 °C
mp
-
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
crystals
form
crystalline
form
powder
form
powder
potency
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
142.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
61.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820176500004022536867328
820176050004022536453453
820176010004022536453446
820176905104022536884349