Fortfahren mit
8.09692
o-Kresol
for synthesis
Synonym(e):
o-Kresol, 2-Hydroxytoluol, 2-Methylphenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 32.10
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 35.70
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 70.60
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 113.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(CH3)C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-423-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
191-192 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.24 hPa ( 20 °C)
CHF 32.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.24 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
solid
autoignition temp.
555 °C
potency
121 mg/kg LD50, oral (Rat), 890 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
191-192 °C/1013 hPa
mp
31 °C
transition temp
flash point 81 °C
solubility
20 g/L
density
1.046 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
Oc1c(cccc1)C
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChI key
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Application
o-Kresol kann als Ausgangsmaterial für die Synthese von Folgendem verwendet werden:
  • Carvacrol durch eine Alkylierungsreaktion mit Propylen oder Isopropanol in Gegenwart von Zr/mesoporösem Siliziumdioxid als Katalysator.
  • Polyisobutylene durch selektive kationische Polymerisation von Isobutylen mit AlCl3 als Katalysator.
  • Poly(o-Kresol) durch eine oxidative Kupplungspolymerisationsreaktion in Gegenwart von substituierten Pyridin/CuCl-Katalysatoren.
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 29 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 33 °C
Wasser (K. F.): ≤ 0,10 %
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.052238.02295C85700
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
solubility
20 g/L
solubility
-
solubility
3.9 g/L
solubility
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid or liquid
pH
4.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pH
-
pH
6.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pH
4.5 (25 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Kresol
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of carvacrol by Friedel-Crafts alkylation of o-cresol with isopropanol using superacidic catalyst UDCaT-5
Yadav GD and Kamble SB
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 84(10) (2009)
Synthesis of highly reactive polyisobutylene by selective polymerization with o-cresol/AlCl3 initiating system
Zhang LB, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 23(3) (2012)
Synthesis of carvacrol by Friedel-Crafts alkylation of o-cresol with isopropanol using superacidic catalyst UDCaT-5
Yadav GD and Kamble SB
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 84(10) (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
809692100004022536402222
809692050004022536402215
809692010004022536402208
809692250004022536402239
Questions
  1. Hello, Is it possible to get o-cresol in liqudi form?
    1 answer
    1. While the physical form of this product is not a specification, the material may present as a liquid or a solid. The melting point of this compound is approximately 31°C, gentle warming will re-liquify the product without harming the quality.
      There are other o-Cresol product options available that report the physical form on a lot-specific basis. This information is available in the product Certificate of Analysis. Please see the following links to review these products:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigald/c85700
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/w348007
      Please see the links below to review a sample or lot-specific Certificate for each item listed above. It is recommended to preview a Certificate of Analysis for current lots in stock, before purchasing either product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigald/c85700#product-documentation
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/w348007#product-documentation