Fortfahren mit
8.08272
1,3-Diaminopropan
for synthesis
Synonym(e):
1,3-Diaminopropan, 1,3-Propandiamin, Trimethylendiamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 32.40
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 50.60
7.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 666.00
45 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 3’170.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2N(CH2)3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-702-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
CHF 32.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<10 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
350 °C
potency
700 mg/kg LD50, oral (Rat), 200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.8-15.2 % (v/v)
pH
>12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
137-140 °C/1013 mbar
mp
-12 °C
transition temp
flash point 50 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCCN
InChI
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2
InChI key
XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,886–0,888
Wasser (K. F.): ≤ 0,50 %
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Diaminopropan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
122.0 °F
flash_point_c
50 °C