Fortfahren mit
8.07484
Polyethylenglykol
greener alternative
300, for synthesis
Synonym(e):
Poly(ethylenglykol), Polyglycol, Polyethylenoxid, PEG 300, Polyoxyethylen, PEG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 51.30
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 182.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
500-038-2
UNSPSC Code:
13111021
MDL number:
CHF 51.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
370 °C
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
>220 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
-15--10 °C
transition temp
flash point 220 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
  • In-vitro-Testmodell für ventrikuläres Shuntmaterial: Eine Studie entwickelte ein In-vitro-Testmodell für ventrikuläre Shuntmaterialien unter Hervorhebung des Nutzens von Polyethylenglykol (PEG) als Antifouling-Beschichtung zur Verbesserung der Shunt-Leistung im klinischen Setting (Prindeze et al., 2024).
  • Antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften in Hydrogelen: Forschung zu GelMA-PEG-Hydrogelen mit Imidazolium-Poly(ionische Flüssigkeiten)-Mikrokugeln zeigte verbesserte antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften, was auf Anwendungen in medizinischen Beschichtungen und Wirkstoffabgabesystemen hindeutet (Zhou et al., 2024).
  • Gerüste für die Knochenregeneration: Eine Studie beschrieb die Entwicklung eines Verbundgerüsts aus Gellangummi, Polyethylenglykol und Hydroxylapatit, verstärkt mit aus Ginseng gewonnener Verbindung K, das potenzielle Anwendungen in der Knochenregeneration und in der Gewebetechnik findet (Thangavelu et al., 2024).
  • Synthese von homogenem Polyethylenglykol: Eine umfassende Übersichtsarbeit diskutierte die Fortschritte und Herausforderungen bei der Herstellung von homogenem Polyethylenglykol (PEG), das aufgrund seiner Konsistenz in verschiedenen industriellen und pharmazeutischen Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist (Bento et al., 2024).
  • KI-gesteuerte Optimierung von elektrogesponnenen Gerüsten: Eine Studie nutzte künstliche Intelligenz zur Optimierung von elektrogesponnenen PCL/PEG-Gerüsten, wodurch die Wundheilungsfähigkeiten in vivo deutlich verbessert wurden, was das Potenzial für medizinische Textilien und Anwendungen im Bereich der Gewebetechnik unterstreicht (Virijević et al., 2024).
Analysis Note
Hydroxylwert: 356–394
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,125–1,127
Durchschnittliche molekulare Masse: 285–315
Identität (IR): entspricht
Other Notes
Ersetzt: PX1286A-2; PX1286A
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.074868.074898.07488
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
-15--10 °C
mp
17-22 °C
mp
43-49 °C
mp
33-40 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylenglykol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
281.5 °F - closed cup
flash_point_c
138.6 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
807484100004022536395708
807484500004022536395715
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf