Merck
8.07486
Sigma-Aldrich
Polyethylenglykol
600, for synthesis
Synonym(e):
Poly(ethylenglykol), PEG
About This Item
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
13111021
EG-Index-Nummer:
500-038-2
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
>320 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
17-22 °C
Übergangstemp.
flash point 260 °C
Dichte
1.13 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Polyethylene glycol 600 for synthesis. CAS 25322-68-3, pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.126 - 1.128
Hydroxylzahl: 178 - 197
Mittlere Molmasse: 570 - 630
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
281.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138.6 °C - closed cup