Fortfahren mit
8.02491
1-Cyanoguanidine
for synthesis
Synonym(e):
1-Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 28.50
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 55.00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’600.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NCNHC(=NH)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.08
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
207-312-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
CHF 28.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
208-210 °C
density
1.4 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(=NC#N)N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
InChI key
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 206 °C
Melting range (upper value): ≤ 210 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
802491100004022536373775
802491905004022536761244
802491010004022536373768