Fortfahren mit
8.02448
N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylammonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylammonium chloride, Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, N,N-Dimethyl-N-2-chloroethylammonium chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCH2CH2(CH3)2N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.04
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
224-970-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
220 °C
potency
238 mg/kg LD50, oral (Rat), 290 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
205-208 °C
solubility
2000 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].ClCC[N+H](C)C
InChI
1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c