Fortfahren mit
8.02410
p-Benzochinon
for synthesis
Synonym(e):
p-Benzochinon, p-Chinon, 1,4-Benzochinon, 1,4-Cyclohexadien-3,6-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 38.70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 171.00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 4’170.00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 8’070.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.09
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-405-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
CHF 38.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.12 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
560 °C
potency
130 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
110-113 °C
solubility
10 g/L
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Application
p-Benzochinon eignet sich als:
  • Inhibitor freier Radikale.
  • Katalysator für die Synthese von hoch stellenselektiven N1-alkylierten Benzotriazolen durch N1-Akylierung von Benzotriazolen mit Diazo-Verbindungen.[1]
  • Wasserstoffakzeptor und Zwei-Elektronen-Oxidationsmittel in Pd-katalysierter Wacker-Oxidation von Arylolefinaldehyden.[2]
  • Redox-Vermittler in Pd-katalysierter anaerober elektrooxidativer Homokupplung von Aryl-Bor-Derivaten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.029401.04610D223204
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.358 g/cm3 at 20 °C
density
-
bulk density
700 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
autoignition temp.
560 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
930 °F
autoignition temp.
-
vapor pressure
0.12 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
1 mmHg ( 132 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Benzochinon
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pd (OAc) 2/p-Benzoquinone-Catalyzed Anaerobic Electrooxidative Homocoupling of Arylboronic Acids, Arylboronates and Aryltrifluoroborates in DMF and/or Water
Amatore C, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 4567-4570 (2008)
Jingya Yang et al.
Organic letters, 22(18), 7284-7289 (2020-09-10)
A visible-light-promoted highly site-selective N1-alkylation of benzotriazoles with diazo compounds has been achieved under mild and metal-free conditions. Using cheap, readily available p-benzoquinone (PBQ) as a catalyst, a wide range of benzotriazoles and diazo compounds are reacted, providing N1-alkylated benzotriazoles
Ruthenium-catalyzed carbon-carbon formation to synthesize tetraarylethanes and tetraarylxylylene through dechlorinative dimeric reaction
Li, Yanjun, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 687(1), 12-15 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
802410100004022536373195
802410905004022536373218
802410012004022536697512
802410010004022536373188
802410902504027269027148