Fortfahren mit
8.02189
tert-Butyl acetate
for synthesis
Synonym(e):
tert-Butyl acetate, Acetic acid tert-butyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
208-760-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
41 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
4100 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
bp
95-97 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 1 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(C)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)8-6(2,3)4/h1-4H3
InChI key
WMOVHXAZOJBABW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.019749111438.18213
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
≥92.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
liquid
form
solid or liquid
form
liquid
bp
95-97 °C/1013 hPa
bp
124-126 °C (lit.)
bp
-
bp
29-31 °C/3 hPa
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
802189100004022536371993
802189025004022536371986