Fortfahren mit
5.89591
1,4-Dioxan
anhydrous, 99.8%
Synonym(e):
Diethylenoxid, Dioxan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
102551
MDL number:
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Bp:
100-102 °C (lit.)
Vapor pressure:
27 mmHg ( 20 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 20 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
assay
99.8%
autoignition temp.
356 °F
expl. lim.
22 %
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dioxan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
supp_hazards
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
589591010004065267986609
589591025004065267986616
589591100004065267986623
589591200004065267986630
Questions
  1. ¿tiene tapón septum?
    1 answer
    1. The type of top for this product depends on the package size ordered.