Fortfahren mit
5.00090
L(+)Ascorbylpalmitat
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, FCC, E 304
Synonym(e):
L(+)Ascorbylpalmitat, Palmitoyl-L-ascorbinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’270.00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 3’680.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H38O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.53
UNSPSC Code:
12352108
E Number:
E304
EC Index Number:
205-305-4
MDL number:
CHF 1’270.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, NF, Ph. Eur.
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
107-117 °C
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,26-27H,2-16H2,1H3
InChI key
NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Ascorbylpalmitat wird in der Regel als ein Antioxidans in Lebensmitteln und pharmazeutischen Anwendungen eingesetzt.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1043105Y0000800A1968
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, Ph. Eur., NF
agency
-
agency
EP
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
500090250004022536255828
500090901004022536681139