Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 63.50 | |
| 25 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 646.00 | |
| 180 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 3’690.00 | |
| 950 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 34’380.00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
50%
form
liquid
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Features and Benefits
- Comprehensive, up-to-date documentation you need to navigate regulatory challenges, manage risks, and improve processes.
- Suitable for higher-risk applications where the lowest microbiological and endotoxin levels are of utmost importance.
- Emprove® products are designed to facilitate compliance with global regulations (e.g., ICH Q7, EU GMP, USP, EP).
- Detailed supply chain and manufacturing information helps ensure traceability and continuity, which is critical for GMP manufacturing.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder or crystals |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line EMPROVE® EXPERT | product line BioUltra |
| density 1.24 g/cm3 at 20 °C | density 1.41 g/cm3 at 20 °C | density 1.52 g/cm3 at 20 °C | density - |
| Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level 500 | Quality Level 200 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
hcodes
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 4808559025 | 04027269164768 |
| 4808559950 | 04027269164775 |
| 4808551000 | 04027269164744 |
| 4808559180 | 04027269165611 |