Fortfahren mit
429415
L-α-Lecithin
≥94% (choline basis), solid, lipotropic agent, Calbiochem
Synonym(e):
L-α-Lecithin, Sojabohne
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 445.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
CHF 445.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-α-Lecithin, Sojabohne, L-α-Lecithin, Soybean, CAS 8002-43-5, is a concentrate of soybean lecithin consisting of more than 94% phosphatidylcholine and less than 2% triglycerides.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 5428
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
light yellow
solubility
RPMI culture medium: 10 mg/mL, turbid, chloroform: 200 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14+,21-20+/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
General description
Lecithine sind typischerweise Phospholipide, die aus Phosphorsäure mit Cholin, Glycerin und einer (Lyso-Formen) oder zwei Fettsäuren bestehen. Dabei handelt es sich um eine gelbe bis braune Fettsubstanz, die sowohl aus pflanzlichen als auch aus tierischen Quellen gewonnen werden kann, wobei Soja-Lecithin und Sonnenblumen-Lecithin gängige Sorten sind. Sie sind in tierischen Produkten aufgrund von Nahrungsquellen und De-novo-Synthese vorhanden. Kommerzielles Lecithin, das häufig aus Sojabohnen gewonnen wird, wird in der Lebensmittelindustrie häufig als Emulgator in verarbeiteten Produkten wie Speiseeis und Salatdressings eingesetzt. Lecithinpräparate werden häufig zur Kontrolle hoher Cholesterinwerte, zur Unterstützung der Laktation und als Mittel gegen Geschwüre eingesetzt. Lecithin, auch Phosphatidylcholin genannt, dient als Vorstufe von Cholin und ist an der Synthese des Neurotransmitters Acetylcholin beteiligt, dessen Spiegel mit denen von Cholin und Acetylcholin korrelieren. Darüber hinaus spielt es eine Rolle bei komplexen intrazellulären Prozessen, einschließlich der Regulierung der Zellmembranpermeabilität.
Konzentrat aus Sojabohnenlecithin, das aus mehr als 94 % Phosphatidylcholin und weniger als 2 % Triglyceriden besteht. Besteht hauptsächlich aus Linolsäure- (62–65 %) und Palmitinsäureestern (15–17 %).
Application
L-α-Lecithin aus Sojabohnen wurde zur Herstellung von Filmen und als Tensid für die Herstellung und Charakterisierung von Nanoemulsionen verwendet. Der Stoff wurde auch als Komponente im Solubilisierungspuffer zur Inkubation von schwerem SR (HSR) für die Affinitätsreinigung von RyR1 (Ryanodinrezeptor) verwendet.[1]
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 2 Wochen haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
524617P5638P7443
form
solid
form
liquid
form
powder or solid
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
RPMI culture medium: 10 mg/mL, turbid, chloroform: 200 mg/mL
solubility
chloroform: soluble
solubility
-
solubility
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-α-Lecithin, Sojabohne
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Verwandter Inhalt
Culture Media for compendial methods
Global Trade Item Number
SKUGTIN
429415-100GM07790788050245