Merck
P7443
L-α-Phosphatidylcholin
from soybean, ≥99% (TLC), lyophilized powder
Synonym(e):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphocholin, 3-sn-Phosphatidylcholin, L-α-Lecithin, Azolectin, PC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-307-2
Beilstein/REAXYS Number:
5209585
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
soybean
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
General description
L-α-Phosphatidylcholin (PC) ist ein asymmetrisches Molekül mit einem Glyzeringerüst und kommt im Lecithin von Eiweiß natürlich vor. Es ist ein Phospholipid und eine wichtige Cholinquelle in Säugetierzellen. Es ist unverzichtbar für die Sekretion von Lipoproteinen mit sehr niedriger Dichte in Hepatozyten. Es ist wichtig für die Funktionen der Acetylcholin-Synthese zur Ernährung des Gehirns. PC spielt eine entscheidende Rolle im Lipid- und Lipoprotein-Stoffwechsel. Ein Mangel an Enzymen des PC-Biosynthesewegs verursacht eine Reihe von Stoffwechselstörungen. Änderungen am intrazellulären Verhältnis von PC und Phosphatidylethanolamin (PE) in der Leber tragen zur Pathophysiologie der nichtalkoholischen Fettlebererkrankung (NAFLD) bei. Es hat entzündungshemmende Funktion und ist wirkungsvoll bei der Behandlung von entzündlicher Darmerkrankung. Eine Verabreichung von PC ist effektiv für die Behandlung von gutartiger symmetrischer Lipomatose.
Application
L-α-Phosphatidylcholin hat folgende Anwendungen:
  • Herstellung von Liposomen
  • Bestandteil der Stabilisatorenlösung für die Herstellung von verteilten Curcuminoid-Submikronpartikeln (CSP)
  • Bestandteil eines serumfreien Ersatzes für Vollblutzellen
Biochem/physiol Actions
Ein großes strukturelles Phospholipid im Gehirn, das schätzungsweise 15 % der Gesamtlipide enthält; befindet sich hauptsächlich in der grauen Substanz.
Packaging
Verpackt unter Argon
Preparation Note
Hergestellt mit einer Modifikation des Verfahrens von Singleton, W.S., et al., J. Am. Oil Chem. Soc., 42, 53 (1965).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-α-Phosphatidylcholin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)