Fortfahren mit
428016
Natriumdodecylsulfat
High Purity, Designed to reduce electrophoretic anomalies.
Synonym(e):
Natrium-n-dodecylsulfat, hochrein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H25O4S · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
mol wt
micellar wt 18,000
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
aggregation number
62
color
white
CMC
7-10 mM
solubility
water: 100 mg/mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
cation traces
heavy metals: ≤0.001%, heavy metals: ≤10 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Absorbanz (3 %, H2O, 260 und 280 nm):≤;0,1 %.
Ein ionisches Detergens, das bei der elektrophoretischen Trennung von Proteinen und Lipiden nützlich ist (Absorbanz: ≤;0,1 % bei 280 nm, 3 %, H2O; Aggregationszahl: 62). Entwickelt, um elektrophoretische Anomalien zu reduzieren. Hergestellt aus SDS (Katalognr. 428015) durch ein Verfahren, das die Entfernung von kontaminierenden Salzen und Schwermetallionen gewährleistet. Enthält C-10- und C-14-Isomere. Weist eine CMC von 7-10 mM und ein Mizellengewicht von 18.000 auf.
Entwickelt, um elektrophoretische Anomalien zu reduzieren. Hergestellt aus SDS (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-428015&;#124;[/islink]">;428015<;/A>;) durch ein Verfahren, das die Entfernung von kontaminierenden Salzen und Schwermetallionen gewährleistet. Enthält C-10- und C-14-Isomere. Aggregationszahl: 62.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur (20 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei 20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
428015L3771RDD040
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
aggregation number
62
aggregation number
62
aggregation number
62
aggregation number
62
storage temp.
10-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
CMC
7-10 mM
CMC
7-10 mM
CMC
7-10 mM (20-25°C)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 ppm, phosphate (PO43-): ≤10 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 ppm, phosphate (PO43-): ≤10 ppm
cation traces
heavy metals: ≤0.001%, heavy metals: ≤10 ppm
cation traces
-
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumdodecylsulfat
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
428016-25GM07790788050207