Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 g | Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonBuchs | CHF 238.00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
crystalline powder (Fine)
reaction suitability
reagent type: chelator
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
foreign activity
DNAse, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
shipped in
ambient
SMILES string
N(CCOCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
General description
Spezifikationen:
Gehalt: ≥;97,0 %
DNase: nicht nachweisbar
Schmelzpunkt (mit Zerfall): min. 238 °;C
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch vorgesehen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| form crystalline powder (Fine) | form powder | form powder | form powder |
| foreign activity DNAse, none detected, RNAse, none detected, Protease, none detected | foreign activity DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected | foreign activity - | foreign activity - |
| reaction suitability reagent type: chelator | reaction suitability reagent type: chelator | reaction suitability reagent type: chelator | reaction suitability reagent type: chelator |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 4100-50GM | 04055977242027 |