Fortfahren mit
E3889
Ethylenglykol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraessigsäure
Molecular Biology, ≥97.0%
Synonym(e):
Chel-DE, EGTA, Ethylen-bis(oxyethylennitrilo)tetraessigsäure, ‘Glykoletherdiamin-tetraessigsäure’
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
CHF 182.00
25 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
CHF 288.00
100 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
CHF 819.00
500 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
CHF 3'290.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.35
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-651-2
Beilstein/REAXYS Number:
1717370
MDL number:
CHF 182.00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
loss
≤1.0% loss on drying
mp
241 °C (dec.) (lit.)
foreign activity
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
SMILES string
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Application
Chelatbildendes Reagens für die Bestimmung von Calcium in Gegenwart von Magnesium
Ethylenglycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraessigsäure wird wie folgt verwendet:
  • in Dulbecco′s phosphatgepufferter Kochsalzlösung (DPBS) zum Einleiten der Schwächung von Zell-Zell-Verbindungen
  • als extrazellulärer Calcium-Chelatbildner zum Untersuchen der Rolle von Calcium beim axonalen Mitochondrienabbau
  • als Komponente von Lysepuffer zum Lysen von Schleimhautzellen der Maus für die Western-Blot-Analyse
Biochem/physiol Actions
Ethylenglycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraessigsäure A ist ein Chelatbildner, der für die Bestimmung von Calcium in Gegenwart von Magnesium eingesetzt wird.
Ethylenglycoltetraessigsäure (EGTA) kann Calcium (Ca2+) in einem Verhältnis von 1:1 chelatisieren. Wenn sie zu 1 g je 100 ml Blut gelöst wird, dient sie als Gerinnungshemmer. EGTA kann die Vesikelfreisetzung in der Nanodomäne von einzelnen Ca2+-Kanälen verhindern. Dieser Metallchelatbildner kann die Aktivität von Pseudolysin hemmen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E4378E0396324626
description
Molecular Biology, ≥97.0%
description
≥97.0%
description
BioXtra, ≥97 .0%
description
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
assay
≥97.0%
assay
≥97.0%
assay
≥97 .0%
assay
≥98% dry basis (complexometric)
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid (fine)
mp
241 °C (dec.) (lit.)
mp
241 °C (dec.) (lit.)
mp
241 °C (dec.) (lit.)
mp
-
loss
≤1.0% loss on drying
loss
≤1.0% loss on drying
loss
-
loss
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf