Fortfahren mit
401152
Humanes IgE, Myelom
This Human IgE, Myeloma is validated for use as an Immunoassay standard.
Synonym(e):
Human-IgE-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 732.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
CHF 732.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
(Human myeloma)
Quality Segment
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoassay standard)
isotype
IgE
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Natives IgE aus menschlichem Myelomplasma.
Natives IgE aus menschlichem Myelomplasma. Menschliches Immunglobulin E (IgE), aufgereinigt vom Plasma eines Myelomspenders. Das Isotyp der Leichtkette (Kappa oder Lambda) variiert je nach Ausgangsmaterial von Charge zu Charge.
Application
Immunassay-Standard
Physical form
In 150 mM NaCl, 15 mM Kaliumphosphatpuffer, pH 7,4.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests keine Reaktion auf HBsAg und Antikörper gegen HCV, HBc, HIV-1 und HIV-2 zeigte.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Analysis Note
Ein einzelner Bogen durch Immunelektrophorese gegen Antiserum auf Human-Vollserum und humanes IgE
Other Notes
Hinweis: Die schwere Myelom-IgE-Kette kann bei der Gelelektrophorese entweder als Einzel- oder Doppelband erscheinen. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I5404I5529400109
biological source
(Human myeloma)
biological source
human
biological source
human
biological source
(Human myeloma)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
isotype
IgE
isotype
-
isotype
-
isotype
IgA
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Humanes IgE, Myelom
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the purity of this product? do you have any publications using this product as a standard?
    1 answer
    1. The purity of this material is not determined on a lot-to-lot basis. However, historical data indicates a purity of approximately 95% by IEP. This product has not been tested for use as a standard. Suitability would have to be determined by the end user.
      Helpful?
  2. YA COMBIEN DE VOLUME
    1 answer
    1. The concentration of this product is lot-specific. The exact volume provided for 100 µg will depend on the concentration of the specific lot, which is provided on the Certificate of Analysis (CofA) for the lot one receives. For example, at 1 mg/mL, 100 µg would be supplied in about 0.1 mL. One should refer to the Certificate of Analysis for the exact lot-specific concentration and volume.