Merck
217538
Millipore
ββ-Carotin
Vitamin A precursor.
Synonym(e):
ββ-Carotin
Größe auswählen
1 G
Anfragen
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
Anfragen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H56
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
NACRES:
NA.25
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
Merck USA index - 14, 1853
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
dark red
Löslichkeit
DMSO: soluble
cyclohexane: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C1CCC(=C(C1(C)C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(CCCC2(C)C)C)\C)\C)C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChIKey
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Vitamin-A-Vorläufer.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Umweltschädlich (N)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
217.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103.3 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2