Fortfahren mit
20-105
Malachitgrün-Lösung A
Synonym(e):
Malachitgrün-Farbstoff, Malachitgrün-Lösung, Malachitgrün-Reagenz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
shipped in
wet ice
Application
Forschungskategorie
Alle
Zur Verwendung mit dem Malachitgrün-Assay-Kit.
Physical form
10 mmol/l Ammoniummolybdat, 1 N HCl und 3,4 % Ethanol.
Preparation Note
2 Jahre bei 4 °C
Analysis Note
Regelmäßig mittels Malachitgrün-Assay beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
20-1041.106301.10329
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder (dehydrated (DCM))
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
GranuCult®
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Isabelle Guisle et al.
Sleep, 43(4) (2019-11-09)
Aggregates of hyperphosphorylated tau protein are a hallmark of Alzheimer's disease (AD) and other tauopathies. Sleep disturbances are common in AD patients, and insufficient sleep may be a risk factor for AD. Recent evidence suggests that tau phosphorylation is dysregulated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
20-10504053252286254
54020-U04061832566832