Fortfahren mit
182015
Cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val)
Potent inhibitor of cell adhesion.
Synonym(e):
Cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val), RGDFV-Peptid, zyklisch
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 230.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H38N8O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
574.63
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
CHF 230.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
1 N acetic acid: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Potenter Inhibitor der Zelladhäsion. Hemmt die Tumorzelladhäsion an Laminin- und Vitronektinsubstrate. In-vivo-Untersuchungen in Ratten zeigten seinen Nutzen für die Verbesserung von ischämischer akuter Niereninsuffizienz bei Ratten. Hemmt auch die Obstruktion von Tubuli, indem es die Zelladhäsion verhindert. Hemmt die Umverteilung von c-Src in Fokaladhäsionen und führt dadurch zur beeinträchtigten MAP-Kinase-Aktivierung.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Hemmt die Tumorzelladhäsion an Laminin- und Vitronektinsubstrate
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Other Notes
Shono, T., et al. 2001. Exp. Cell Res.268, 169.
Matsuno, H., et al. 1994. Circulation 90, 2203.
Noiri, E., et al. 1994. Kidney Int. 46, 1050.
Gurrath, M., et al. 1992. Eur. J. Biochem. 210, 911.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
347436189485A8052
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
form
solid
form
solid
form
lyophilized solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
182015-1MG04055977205039