Dokumente
189485
Sigma-Aldrich
Autocamtid-2-ähnliches Inhibitorpeptid II, zellpermeabel
The Autocamtide-2 Related Inhibitory Peptide II, Cell-permeable controls the biological activity of calmodulin-dependent protein kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Autocamtid-2-ähnliches Inhibitorpeptid II, zellpermeabel
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C177H291N57O39S
Molekulargewicht:
3873.63
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
5% acetic acid: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein hochspezifischer, potenter, zellpermeabler Inhibitor der Calmodulin-abhängigen Proteinkinase II (CaMKII), der die Antennapedia-Transportpeptidsequenz, die an den N-Terminus von AIP-II kondensiert ist, enthält (Katalognr. 189484).
Ein hochspezifisches, potentes, zellpermeables Inhibitorpeptid der Calmodulin-abhängigen Proteinkinase II (CaMKII), das die Antennapedia-Transportpeptidsequenz, die an den N-Terminus von Autocamtid-Inhibitorpeptid-II (AIP-II) kondensiert ist, enthält (Katalognr. 189484). AIP-II ist ein AIP-Analogon, bei dem Ala3 und Val10 durch Lys- und Phe-Reste ausgetauscht wurden. AIP-II ist Berichten zufolge potenter als CaMK-(281-302/Ala286) und KN-93 (Katalognr. 422708). Hemmt durch die Bindung der Autophosphorylierungsstelle, die sich von der exogenen Substratbindungsstelle unterscheidet.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
CaM-Kinase-2
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Ac-Arg-Gln-Ile-Lys-Ile-Trp-Phe-Gln-Asn-Arg-Arg-Met-Lys-Trp-Lys-Lys-Lys-Lys-Lys-Leu-Arg-Arg-Gln-Glu-Ala-Phe-Asp-Ala-Leu-OH
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 2 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Watterson, D.M., et al. 2001. Neurochem. Int.39, 459.
Ishida, A., et al. 1998. FEBS Lett.427, 115.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable