Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
manufacturer/tradename
Magna ChIP®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
dry ice
General description
Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) ist ein wichtiges Verfahren, das es Forschenden ermöglicht, In-vivo-Wechselwirkungen von Proteinen mit genomischer DNA zu analysieren. Mit dieser Methode kann jedes Chromatin-assoziierte oder DNA bindende Protein analysiert werden, sofern ein guter Antikörper gegen das Protein vorhanden ist. Man kann verschiedene Proteine, die in einer bestimmten Region des Genoms lokalisiert sind, oder die genomweite Verteilung eines bestimmten Proteins messen. Eine weitere leistungsstarke Anwendung dieses Verfahrens ist die Analyse von Veränderungen in Histonmodifikationen, die mit Prozessen wie Transkription, Mitose oder DNA-Reparatur korrelieren.
Eigenschaften & Vorteile:
Schneller: Magnetische Protein-G-Beads ermöglichen die Durchführung des gesamten ChIP-Protokolls an nur einem Tag. Alle Reagenzien zum Verarbeiten Ihrer Proben sind enthalten. Sie müssen keine wertvolle Zeit mit ihrer Herstellung vergeuden.
Einfacher: Spinsäulen erleichtern die DNA-Aufreinigung und machen sie zuverlässiger. Keine unordentlichen Phenol-Chloroform-Extraktionen mehr.
Bessere Reproduzierbarkeit: Positiv- und Negativkontrolle-Antikörper sowie PCR-Primer sind enthalten, um Sie bei der Validierung Ihrer Ergebnisse und Fehlersuche in Ihren Experimenten zu unterstützten.
Eigenschaften & Vorteile:
Schneller: Magnetische Protein-G-Beads ermöglichen die Durchführung des gesamten ChIP-Protokolls an nur einem Tag. Alle Reagenzien zum Verarbeiten Ihrer Proben sind enthalten. Sie müssen keine wertvolle Zeit mit ihrer Herstellung vergeuden.
Einfacher: Spinsäulen erleichtern die DNA-Aufreinigung und machen sie zuverlässiger. Keine unordentlichen Phenol-Chloroform-Extraktionen mehr.
Bessere Reproduzierbarkeit: Positiv- und Negativkontrolle-Antikörper sowie PCR-Primer sind enthalten, um Sie bei der Validierung Ihrer Ergebnisse und Fehlersuche in Ihren Experimenten zu unterstützten.
Die Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) ist eine leistungsstarke Methode zur Kartierung der In-vivo-Verteilung von Proteinen, die mit chromosomaler DNA assoziiert sind. Bei diesen Proteinen kann es sich um Histon-Untereinheiten und posttranslationale Modifikationen sowie andere Chromatin-assoziierte Proteine wie Transkriptionsfaktoren, Chromatin-Regulatoren etc. handeln. Zusätzlich kann ChIP verwendet werden, um mit diesen Proteinen assoziierte Regionen des Genoms zu identifizieren, oder umgekehrt, um mit einer bestimmten Region des Genoms assoziierte Proteine zu identifizieren. Die ChIP-Methodik beinhaltet häufig eine Protein-DNA- und Protein-Protein-Vernetzung, eine Fragmentierung des vernetzten Chromatins und eine anschließende Immunpräzipitation des Chromatins mit einem für ein Zielprotein spezifischen Antikörper. Die im Komplex mit dem Zielprotein isolierten DNA-Fragmente können mit einer Vielzahl von Methoden wie PCR, DNA-Microarray und DNA-Sequenzierung identifiziert werden. Mit einer Standard-PCR oder quantitativen PCR kann überprüft werden, ob eine bestimmte DNA-Sequenz (das Gen oder die Region des Genoms) mit dem jeweiligen Protein assoziiert ist. Die Kombination von ChIP und Promoter Microarrays oder Genomic Tiling Microarrays (ChIP-Chip) ermöglicht die genomweite Identifizierung von DNA-Bindungsstellen für Chromatin-assoziierte Proteine mit präziser Auflösung. Die Hochdurchsatz-Sequenzierung von Bibliotheken, die aus immunpräzipitierter chromosomaler DNA (ChIP-Seq) konstruiert wurden, ist eine leistungsstarke Alternative zum ChIP-Chip bei der Kartierung der Protein-DNA-Interaktionen bei Säugetiergenomen.
Application
Für Nachweis/Quantifizierung von: Protein G
Packaging
Kit-Kapazität: 22 Chromatin-Immunpräzipitations-Assays
Physical form
Zwei Packungen mit allen notwendigen Reagenzien zur Durchführung von 22 einzelnen Chromatin-Immunpräzipitations(ChIP)-Reaktionen. Die mitgelieferten Puffer reichen aus, um Chromatin aus bis zu fünf 15-cm-Platten mit kultivierten Zellen zu erzeugen, wobei jede Platte bis zu 10 Chromatinaufbereitungen erzeugt (variiert je nach Zell- und Assay-Typ).
Preparation Note
Die Komponenten nach Erhalt bei den auf den Etiketten angegebenen Temperaturen lagern. Bei Lagerung und Verwendung nach Anweisung sind die Kit-Komponenten ab Versanddatum 1 Jahr haltbar.
Other Notes
Magnetische Protein-G-Beads
ChIP-Verdünnungspuffer
Waschpuffer mit geringem Salzgehalt
Waschpuffer mit hohem Salzgehalt
LiCl-Waschpuffer
TE-Puffer
Zelllyse-Puffer
Zellkern-Lysepuffer
ChIP-Elutionspuffer (ohne Proteinase K)
10X Glycin
10X PBS
Proteaseinhibitor-Cocktail II
Proteinase K
Kontrollprimer
Anti-RNA-Polymerase II
Normales Maus-IgG.
Spinfilter
Sammelröhrchen
Bindungsreagens A
Waschreagens B
Elutionsreagens C
ChIP-Verdünnungspuffer
Waschpuffer mit geringem Salzgehalt
Waschpuffer mit hohem Salzgehalt
LiCl-Waschpuffer
TE-Puffer
Zelllyse-Puffer
Zellkern-Lysepuffer
ChIP-Elutionspuffer (ohne Proteinase K)
10X Glycin
10X PBS
Proteaseinhibitor-Cocktail II
Proteinase K
Kontrollprimer
Anti-RNA-Polymerase II
Normales Maus-IgG.
Spinfilter
Sammelröhrchen
Bindungsreagens A
Waschreagens B
Elutionsreagens C
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable |
| manufacturer/tradename Magna ChIP® | manufacturer/tradename Magna ChIP® | manufacturer/tradename Magna ChIP® | manufacturer/tradename Magna ChIP® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
signalword
Danger
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Magdalena M Przybycien-Szymanska et al.
PloS one, 6(10), e26647-e26647 (2011-11-01)
EtOH exposure in male rats increases corticotropin-releasing hormone (CRH) mRNA in the paraventricular nucleus of the hypothalamus (PVN), a brain region responsible for coordinating stress and anxiety responses. In this study we identified the molecular mechanisms involved in mediating these
COUP-TFII controls amygdala patterning by regulating neuropilin expression.
Tang, K; Rubenstein, JL; Tsai, SY; Tsai, MJ
Development null
Heat shock factor 1 upregulates transcription of Epstein-Barr Virus nuclear antigen 1 by binding to a heat shock element within the BamHI-Q promoter.
Wang, FW; Wu, XR; Liu, WJ; Liao, YJ; Lin, S; Zong, YS; Zeng, MS; Zeng, YX; Mai, SJ; Xie, D
Virology null
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 17-409 | 04053252000744 |