Fortfahren mit
1.70347
Ruthenium-ICP-Standard
RuCl3 in HCl 7% 1000 mg/l Ru Certipur®
Synonym(e):
Ruthenium-Kalibrierstandard für ICP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
reference material
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Ru in 7% HCl
technique(s)
ICP: suitable
density
1.035 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
In unserem Bestreben, nachhaltiger zu werden, stellen wir COAs künftig digital bereit – laden Sie diese direkt von unserer Website herunter. Im Dokumentenbereich können Sie Ihr Zertifikat abrufen und die zertifizierten Werte einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdaten einsehen.
Application
Der Ruthenium-ICP-Standard kann als Kalibrierungsstandard für die Quantifizierung von beladenem Ruthenium in Siliziumdioxid-Aluminiumoxid-Katalysatorträger durch optische Emissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) verwendet werden.
Analysis Note
1.000 mg/l Ru in 7%iger Salzsäure, hergestelltmit hochreinem RuCl3, HCl und Wasser
Other Notes
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von Referenzmaterialien für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.703411.703401.70344
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
grade
reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
density
1.035 g/cm3 at 20 °C
density
1.034 g/cm3 at 20 °C
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Johannes Karges et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 21(4), 531-542 (2019-07-25)
There is a current surge of interest in the development of novel photosensitizers (PSs) for photodynamic therapy (PDT), as those currently approved are not completely ideal. Among the tested compounds, we have previously investigated the use of RuII polypyridyl complexes
Global Trade Item Number
SKUGTIN
170347010004022536760780