Fortfahren mit
14-331-M
SGK1(δ1–59, S422D)-Protein, aktiv, 6 µg
Active, N-truncated (missing N-terminal 60 amino acids), His-tagged, human SGK1 fusion protein, containing a S422D mutation, for use in Kinase Assays.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
6 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 520.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Mol wt:
Mw 48 kDa
CHF 520.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Level
mol wt
Mw 48 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... SGK1(6446)
General description
Am N-Terminus verkürztes (fehlende N-terminale 60 Aminosäuren), His-markiertes humanes SGK1-Fusionsprotein mit einer S422D-Mutation.
Produktherkunft: in Sf21-Zellen exprimiert
Biochem/physiol Actions
Ziel-Unterfamilie: AGC
Zielprotein: SGK1
Physical form
Ni-NTA-Agarose
Preparation Note
1 Jahr bei -70 °C
Analysis Note
Regelmäßig mittels Kinase-Assay beurteilt
Other Notes
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14-502-M14-346-M14-329-M
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
mol wt
Mw 48 kDa
mol wt
Mw 43 kDa
mol wt
Mw 81.6 kDa
mol wt
Mw 49.2 kDa
Gene Information
human ... SGK1(6446)
Gene Information
human ... AKT3(10000)
Gene Information
human ... CHEK1(1111)
Gene Information
human ... MAPK9(5601)
UniProt accession no.
O00141
UniProt accession no.
Q9Y243
UniProt accession no.
O14757
UniProt accession no.
P45984
NCBI accession no.
NM_005627.2
NCBI accession no.
NM_005465.3, NM_181690.1
NCBI accession no.
NM_001274.3
NCBI accession no.
NM_002752.3, NM_139068.1, NM_139069.1, NM_139070.1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Activation of NHE3 by dexamethasone requires phosphorylation of NHE3 at Ser663 by SGK1
Wang, Dongsheng, et al
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 289, C802-C810 (2005)
Dana Yoo et al.
The Journal of biological chemistry, 278(25), 23066-23075 (2003-04-10)
The Kir1.1 (ROMK) subtypes of inward rectifier K+ channels mediate potassium secretion and regulate sodium chloride reabsorption in the kidney. The density of ROMK channels on the cortical collecting duct apical membrane is exquisitely regulated in concert with physiological demands.
T Kobayashi et al.
The Biochemical journal, 344 Pt 1, 189-197 (1999-11-05)
The catalytic domain of serum- and glucocorticoid-induced protein kinase (SGK) is 54% identical with protein kinase B (PKB) and, like PKB, is activated in vitro by 3-phosphoinositide-dependent protein kinase-1 (PDK1) and in vivo in response to signals that activate phosphatidylinositol
Global Trade Item Number
SKUGTIN
14-33104053252328633