Fortfahren mit
137142
Hexadecyltrimethylammoniumbromid
EMPROVE® ESSENTIAL, meets NF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 568.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’240.00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 10’020.00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 19’010.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H33N(CH3)3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.45
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
CHF 568.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
meets NF
Quality Segment
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
powder
pH
5-7 (20 °C, 36.4 g/L)
mp
237-243 °C
solubility
H2O (CO2 free): soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
bulk density
390 kg/m3
storage temp.
2-25°C
SMILES string
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H9151H626952365
form
powder
form
crystalline, powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
agency
meets NF
agency
-
agency
-
agency
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioUltra
pH
5-7 (20 °C, 36.4 g/L)
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
pH
5.0-7.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O (CO2 free): soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 1/10 g/mL
solubility
H2O: 0.1 M at 40 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecyltrimethylammoniumbromid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
471.2 °F - closed cup
flash_point_c
244 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
137142901004061841702573
137142500004061841702566
137142010004061841702542
137142100004061841702559