Fortfahren mit
12657
Albumin, Rinderserum, Fraktion V, kristallin
Synonym(e):
Albumin, Rinderserum, Fraktion V, kristallin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 82.90
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 198.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’040.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160409
Assay:
≥99% (cellulose acetate electrophoresis)
Form:
solid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
≤5% moisture
CHF 82.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Merck USA index - 14, 8468
Quality Level
assay
≥99% (cellulose acetate electrophoresis)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤5% moisture
solubility
aqueous buffer: 20 mg/mL, water: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Durch Cohn-Extraktion aus Rinderplasma, gefolgt von einer Kristallisation bei niedrigen Temperaturen hergestellt. Geeignet für sensitive Anwendungen, die eine hohe Albuminreinheit und geringe Restwerte von Globulinen und anderen biochemischen Aktivitäten erfordern. Geeignet für die Herstellung von Protein- und Molekülmassenstandards sowie als Blockierungsmittel für die nichtspezifische Bindung in ELISA- und RIA-Verfahren. Es ist außerdem als Antigen-Trägerprotein in immunologischen Studien, für die Herstellung von monoklonalen Antikörpern und als Kontrollprotein für Enzymassays wie Protease, Peroxidase, Phosphatase oder Nuklease zum Bestimmen der Reinheit von Albuminen in Reagensqualität nützlich.
Mittels Cohn-Extraktion gefolgt von Kristallisation hergestellt.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Cohn, F.J., et al. 1947. J. Am. Chem. Soc.69, 1753.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
126575810016810014
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable, ligand binding assay: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable, ligand binding assay: suitable, protein quantification: suitable
assay
≥99% (cellulose acetate electrophoresis)
assay
≥95% (cellulose acetate electrophoresis)
assay
≥99% (purity)
assay
≥99% (purity)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
solid
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤5% moisture
impurities
≤0.02% fatty acids, ≤3% ash, ≤5% moisture
impurities
Tested for IgG
impurities
Tested for IgG
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Matthieu Pierre Platre et al.
Nature communications, 13(1), 4445-4445 (2022-08-02)
Iron is critical for host-pathogen interactions. While pathogens seek to scavenge iron to spread, the host aims at decreasing iron availability to reduce pathogen virulence. Thus, iron sensing and homeostasis are of particular importance to prevent host infection and part
Amanda C Camillo-Andrade et al.
Scientific reports, 10(1), 19392-19392 (2020-11-12)
The continuous search for natural products that attenuate age-related losses has increasingly gained notice; among them, those applicable for skin care have drawn significant attention. The bioester generated from the Chenopodium quinoa's oil is a natural-origin ingredient described to produce
S Mostoufi-Afshar et al.
Iranian journal of veterinary research, 19(4), 262-269 (2019-02-19)
Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP), as an obligate intracellular bacterium, causes paratuberculosis (Johne's disease) in ruminants. Plus, MAP has consistently been isolated from Crohn's disease (CD) lesions in humans; a notion implying possible direct causative effect for MAP in CD
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CDS021473-100MG04061829016586
12657-1GM07790788048013
12657-25GM07790788048020
12657-5GM07790788048037