Dokumente
126575
Sigma-Aldrich
Albumin, Rinderserum, Fraktion V, frei von Fettsäuren
Synonym(e):
Albumin, Rinderserum, Fraktion V, frei von Fettsäuren
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Assay
≥95% (cellulose acetate electrophoresis)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤0.02% fatty acids
≤3% ash
≤5% moisture
Farbe
white to light yellow
light yellow to light brown
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Nützlich für immundiagnostische Assays. Zum Gebrauch in serologischen Untersuchungen, RIA und Hormonantwortsstudien konzipiert. Sehr nützlich für Bindungs- und Transportstudien. Mittels kalter Ethanolextraktion (Cohn-Verfahren) hergestellt. pH-Wert: 6,8–7,4.
Rinderserumalbumin (BSA) ist ein nicht glykosyliertes, globuläres, α-helikales Protein, das zur Familie der Serumalbumine gehört. Es besteht aus jeweils drei Domänen und zwei Unterdomänen und weist 17 Disulfidbindungen auf.
Anwendung
Albumin, Rinderserum, Fraktion V, frei von Fettsäuren wird für Folgendes verwendet:
  • als Komponente von: Blocking-Puffer-Immunelektronenmikroskopie (IEM) für verschiedene Zellen
  • Mitochondrienisolationspuffer (MIB) und Mitochondrienassaylösung (MAS) zum Einfangen von freien Fettsäuren, die während der Homogenisierung von Fettgewebe freigesetzt werden
  • Blocking-Puffer für die Ganzkörperfärbung des Ösophagusepithels in der Immunfluoreszenz
Biochem./physiol. Wirkung
Rinderserumalbumin (BSA), die wichtigste Komponente von Zellkulturmedien, unterstützt die Differenzierung von embryonalen Stammzellen (hESC). Es unterstützt den Transport von Arzneimitteln, Hormonen und Fettsäuren. BSA wird auch beim Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) als Blockierungsmittel verwendet.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
Kann bis zu 24 Std. benötigen, um sich vollständig zu lösen.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). 0,1 % NaN₃ kann als Konservierungsmittel hinzugefügt werden. Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Prats
European journal of biochemistry, 75(2), 619-625 (1977-05-16)
The L-(+)-Lactate:cytochrome c oxidoreductase or cytochrome b2 from the yeasts Saccharomyces cerevisiae and Hansenula anomala were partially hydrolysed in various concentrations of trypsin. Conditions were found which allowed the isolation from the Hansenula enzyme of a 140 000 +/- 10
Andrew W Ferree et al.
Autophagy, 9(11), 1887-1896 (2013-10-24)
To study mitochondrial protein age dynamics, we targeted a time-sensitive fluorescent protein, MitoTimer, to the mitochondrial matrix. Mitochondrial age was revealed by the integrated portions of young (green) and old (red) MitoTimer protein. Mitochondrial protein age was dependent on turnover
Mohyeddine Omrane et al.
iScience, 13, 138-153 (2019-03-05)
Septins are GTP-binding proteins involved in several membrane remodeling mechanisms. They associate with membranes, presumably using a polybasic domain (PB1) that interacts with phosphoinositides (PIs). Membrane-bound septins assemble into microscopic structures that regulate membrane shape. How septins interact with PIs
Soyeon Park et al.
Experimental & molecular medicine, 50(8), 1-14 (2018-08-05)
Increased fatty acid (FA) is often observed in highly proliferative tumors. FAs have been shown to modulate the secretion of proteins from tumor cells, contributing to tumor survival. However, the secreted factors affected by FA have not been systematically explored.
Nick Osborne et al.
Current biology : CB, 18(23), 1882-1888 (2008-12-09)
The bioactive lipid sphingosine 1-phosphate (S1P) and its G protein-coupled receptors play critical roles in cardiovascular, immunological, and neural development and function. Despite its importance, many questions remain about S1P signaling, including how S1P, which is synthesized intracellularly, is released
Artikel
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.